Kluczowe dokumenty
GF17255392
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI130250
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 172-553-92
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF17255392-1EA4061825429120
GF17255392-2EA4061829950361
GF17255392-10EA4061829919818
GF17255392-20EA4061829981150
GF17255392-5EA4061831001686