GF17179049
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.013 mm diameter, length 100 m, temper annealed
Synonim(y):
W 055140
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 171-790-49
Długość
100 m
średnica
0.013 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF17179049-1EA | 4061821144904 |