GF15245243
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, grade kapton mt
Synonim(y):
IM301210
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 152-452-43
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
0.025 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF15245243-1EA | 4061825042589 |
GF15245243-5EA | 4061825042602 |
GF15245243-10EA | 4061825042572 |
GF15245243-2EA | 4061825042596 |