Kluczowe dokumenty
GF14206047
Aluminum
foam, 33x140mm, thickness 20mm, bulk density 0.2g/cm3, porosity 0.93, aluminum 6101 grade, 98.5%
Synonim(y):
Aluminum, AL003845
About This Item
Polecane produkty
Próba
98.50%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 142-060-47
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar × grubość
33 x 140 mm × 20 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF14206047-2EA | 4061829505691 |
GF14206047-1EA | 4061825397672 |