Kluczowe dokumenty
GF14076930
Silicon
rod, 50mm, diameter 5.0mm, crystalline, 100%
Synonim(y):
Silicon, SI007910
About This Item
Polecane produkty
Próba
100%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 140-769-30
dł. × śr.
50 mm × 5.0 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)