Kluczowe dokumenty
GF13964575
Iron
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, hard, 99.5%
Synonim(y):
Iron, FE000400
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.50%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 139-645-75
rezystywność
9.71 μΩ-cm
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 0.25 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13964575-5EA | 4061829556389 |
GF13964575-10EA | 4061829453398 |
GF13964575-1EA | 4061825356341 |
GF13964575-20EA | 4061829524777 |
GF13964575-2EA | 4061829484460 |