GF13876151
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 15 mm, L 995 mm, black
Synonim(y):
AM337913
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 138-761-51
Długość
995 mm
Średnica
15 mm
kolor
black
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13876151-1EA | 4061825063416 |
GF13876151-2EA | 4061825063423 |
GF13876151-5EA | 4061825063430 |