Key Documents
GF13412472
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fiber, tex number 3.3, L 1000 m, filament diameter 0.014mm
Synonim(y):
ES305710
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 134-124-72
Długość
1000 m
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)