GF94048858
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fiber, tex number 3.3, L 200 m, filament diameter 0.014mm
Synonim(y):
ES305710
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 940-488-58
Długość
200 m
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)