GF12084678
Silver-zirconium-copper alloy, Ag97Zr2Cu1
powder, 45micron max. particle size, atomized, 200g
Synonim(y):
AA146010
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
powder (atomized)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 120-846-78
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF12084678-1EA | 4061825423272 |