Kluczowe dokumenty
GF10563814
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 10.0 mm, size 60 × 60 mm, bulk density 0.05 g/cm3
Synonim(y):
VC003829
About This Item
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 105-638-14
rozmiar
60 × 60 mm
grubość
10.0 mm
gęstość nasypowa
0.05 g/cm3
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)