Key Documents
GF08213712
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 12.7 mm, size 100 × 100 mm, bulk density 0.05 g/cm3
Synonim(y):
VC003830
About This Item
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 082-137-12
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
12.7 mm
gęstość nasypowa
0.05 g/cm3
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)