Kluczowe dokumenty
GF10042243
Stainless Steel - AISI 431 alloy, Fe82Cr16Ni2
200mm rod, 6.0mm diameter
Synonim(y):
FL027910
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 100-422-43
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)