Merck
GF08840404
Silicon
lump, 25 mm max. lump size, weight 500 g, purity 99.95%
Synonim(y):
SI006102
About This Item
Wzór liniowy:
Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
28.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141911
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.95%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 088-404-04
masa
500 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
tw
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)