GF06811107
Aluminium alloy 2014
rod, Al 92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg, 22.2 mm diameter, length 1000 mm
Synonim(y):
AB107920
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 068-111-07
Długość
1000 mm
średnica
22.2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF06811107-1EA | 4061821134011 |
GF06811107-2EA | 4061821134028 |