Key Documents
GF06276517
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 20m length, 0.07mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyurethane insulation
Synonim(y):
CU045830
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
polyurethane insulation
thermocouple wire
Postać
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 062-765-17
grubość izolacji
0.01 mm
przewód dł. × śr.
20 m × 0.07 mm , conductor diameter
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)