Kluczowe dokumenty
GE17371501
Capto Adhere ImpRes, 25 ML
Cytiva 17371501, 40 μm avg. part. size (median particle size of the cumulative volume distribution)
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
ligand
(Multimodal strong anion exchanger)
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17371501
Matryca
high-flow agarose
śr. rozm. cząst.
40 μm (median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-12
pojemność
45-85 mg Mab/ml binding capacity (Chromatography Medium)
Opis ogólny
Multimodalny ligand anionowymienny Capto adhere ImpRes jest unieruchomiony na matrycy bazowej i oddziałuje z cząsteczką docelową poprzez wiele rodzajów interakcji.
Wysoka selektywność multimodalnego ligandu anionowego umożliwia pracę w różnych warunkach procesowych w celu rozwiązania trudnych problemów związanych z oczyszczaniem. Zanieczyszczenia, takie jak DNA, białka komórek gospodarza, wypłukane białko A, agregaty i wirusy są skutecznie usuwane.
Capto adhere ImpRes jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych, co ułatwia skalowanie, oraz w opakowaniach jednostkowych do opracowywania procesów.
Jako członek gamy nośników BioProcess, Capto adhere ImpRes spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
Capto adhere ImpRes to silny anionowymienny multimodalny nośnik chromatograficzny (żywica) BioProcess, zaprojektowany w celu spełnienia wymagań nowoczesnych producentów na dużą skalę, do polerowania w wysokiej rozdzielczości przeciwciał monoklonalnych (MAbs) i innych biomolekuł.
  • Wysoka wydajność osiągana dzięki kulkom o wysokiej rozdzielczości i selektywności ligandu.
  • Skuteczne usuwanie agregatów, wirusów i głównych zanieczyszczeń w procesach MAb.
  • Umożliwia zastosowanie podejścia platformowego do rozwoju procesu MAb.
  • Umożliwia separację naładowanych wariantów MAb.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes polishing of MAbs using Capto adhere ImpRes from GE Healthcare in bind/elute mode.
This page describes the maintenance of media and storage conditions for multimodal chromatography using GE Healthcare products.
Protokoły
Capto adhere ImpRes is a cost-effective and flexible chromatography medium from GE Healthcare, designed for high-resolution polishing of MAbs.