GF06230922
Węgiel - Szklisty
foam, 300x300mm, thickness 30mm, bulk density 0.05g/cm3, porosity 96.5%
Synonim(y):
VC003840
About This Item
Polecane produkty
Próba
96.5%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 062-309-22
rozmiar × grubość
300 x 300 mm × 30 mm
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)