Key Documents
GF06128883
Praseodymium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonim(y):
Praseodymium, PR007910
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 061-288-83
rezystywność
68 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
50 mm × 6.35 mm
tw
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
gęstość
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Klucz InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)