GF04956598
Calcium
lump, 10 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
Synonim(y):
CA006101
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 049-565-98
masa
200 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04956598-1EA | 4061821114020 |