Kluczowe dokumenty
GF02286389
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 100 m, filament diameter 0.015mm
Synonim(y):
SI675721
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Formularz
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 022-863-89
Długość
100 m
Średnica
0.015 mm , filament diameter
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1