Kluczowe dokumenty
GF47017650
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 10 m, filament diameter 0.015mm
Synonim(y):
SI675721
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Postać
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 470-176-50
Długość
10 m
Średnica
0.015 mm , filament diameter
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)