Kluczowe dokumenty
GF01141333
Ruthenium
Ruthenium, microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 122μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Synonim(y):
Ruthenium, RU004500
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 011-413-33
rezystywność
7.1 μΩ-cm, 0°C
śr. × grubość
10 mm × 0.1 μm
bp
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
gęstość
12.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Klucz InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)