GEN-7028
Cationic Liposomes for DNA/RNA delivery
DC-Chol:DOPE (1:2)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
skład
Deionized RNAse-free Water
stężenie
2 mM (DC-Cholesterol)
4.01 mM (DOPE)
zanieczyszczenia
1:2 mol/mol DC-Chol:DOPE
wielkość cząstki
100 nm
pH
7
Opis ogólny
Zastosowanie
Dostarczanie genów
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GEN-7028-1ML | 4065268012055 |