Kluczowe dokumenty
G1652
Gold colloid
~0.01% HAuCl4, ~1 A520 units/mL, 17-23 nm mean particle size (monodisperse), 20 nm particle size
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
opis
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
Formularz
dispersion
nanoparticles
zawiera
0.02% sodium azide as preservative
stężenie
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
średnia wielkość cząstek
17-23 nm (monodisperse)
wielkość cząstki
20 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
See "Immunocytochemical Methods and Protocols" Lorette C. Javois, chapter 8 (Sigma product I5653) for microscopy related applications.
Przydatność
Suitable for adsorption of biomolecules for labeled probe synthesis.
Postać fizyczna
Colloidal suspension
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?