Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
FIPMS148
Sigma-Aldrich
Back-gated OFET Interdigitated Substrate
Au source/drain, 230 nm SiO2 gate-insulator, varied W/L from 500 to 4000, 16 transistors per chip, chips (diced)
About This Item
Kod UNSPSC:
43211915
Formularz
chips (diced)
chips (each 15 x 15 mm2)
opakowanie
pack of 1 (wafer of 60 diced chips)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Podłoże: Wafel 150 mm zgodnie ze standardem półprzewodnikowym (używany do dolnej bramki)
Struktura warstwy:
  • Bramka: krzem domieszkowany n (domieszkowanie na powierzchni wafla: n~3x1017/cm3)
  • Tlenek bramki: 230 nm ± 10 nm SiO2 (utlenianie termiczne)
  • Dren/źródło: 30 nm Au z 10 nm warstwą adhezyjną o wysokiej funkcji pracy (ITO), techniką lift-off
  • Ochrona: rezystor AR PC 5000/3.1 (rozpuszczalny w AZ-Thinner lub acetonie)
  • Układ: patrz zdjęcia
  • Rozmiar chipa testowego: 15 x 15 mm2
  • Liczba chipów: 60 na płytkę
  • Pola kontaktowe: 0,5 x 0,5 mm2
  • Liczba tranzystorów: 16 na chip
4 x tranzystory L= 2,5 μm W= 10 mm
4 x tranzystory L= 5 μm W= 10 mm
4 x tranzystory L= 10 μm W= 10 mm
4 x tranzystory L= 20 μm W= 10 mm
Zastosowanie
Back-gated OFET Interdigitated Substrate (organiczny tranzystor polowy) może być stosowany w produkcji czujników chemicznych do potencjalnego wykorzystania w wykrywaniu pH i wykrywaniu testów immunologicznych. Może być również stosowany w produkcji biosensorów poprzez powlekanie arkuszy FET specyficznym przeciwciałem do wykrywania SARS-CoV-2. Biosensory oparte na FET mogą być potencjalnie stosowane w diagnostyce klinicznej, testach w punktach opieki i wykrywaniu na miejscu.
Opakowanie
pokrojony w kostkę wafel na folii z hermetycznym opakowaniem
Uwaga dotycząca przygotowania
Zalecenia dotyczące usuwania rezystancji:
Aby zagwarantować całkowite oczyszczenie powierzchni wafla / chipa z pozostałości rezystancji, należy spłukać acetonem, a następnie natychmiast wysuszyć materiał azotem (sprężonym powietrzem).
Zalecenia dotyczące charakteryzacji materiału:
Jeśli podczas charakteryzacji tranzystorów polowych pojawią się prądy bramki, mogą wystąpić znaczne różnice w ekstrakcji ruchliwości nośników. Dlatego konieczne jest sprawdzenie prądów upływu na odwrotnej stronie (na krawędziach chipa) podłoży OFET.
Przechowywanie i stabilność
Wafle należy przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu oraz chronić przed słońcem.
Warstwa rezystancji została nałożona, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym zarysowaniami.
Data wygaśnięcia jest zalecanym okresem tylko dla usunięcia rezystancji. Po usunięciu rezystancji podłoże pozostaje funkcjonalne i nie wygasa.
Informacje prawne
Produkt Fraunhofer IPMS
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The impact of biosensing in a pandemic outbreak: COVID-19
Morales-Narvaez E and Dincer C
Biosensors And Bioelectronics, 14(4), 112274-112274 (2020)
Polymer composite-based OFET sensor with improved sensitivity towards nitro based explosive vapors
Dudhe RS, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 148(1), 158-165 (2010)
Rapid detection of COVID-19 causative virus (SARS-CoV-2) in human nasopharyngeal swab specimens using field-effect transistor-based biosensor
Seo G, et al.
ACS Nano, 14(4), 5135-5142 (2020)
Random CNT network and regioregular poly (3-hexylthiophen) FETs for pH sensing applications: A comparison
Munzer AM, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1830(9), 4353-4358 (2013)
Produkty
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
FIPMS148-1PAK