Kluczowe dokumenty
E45600
Ethyl 1-piperazinecarboxylate
99%
Synonim(y):
1-Ethoxycarbonylpiperazine, Piperazine-1-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
bp
273 °C (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O2/c1-2-11-7(10)9-5-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
LNOQURRKNJKKBU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?