Merck
331260
Sigma-Aldrich
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
95%
Synonim(y):
2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
112-114 °C/0.25 mmHg (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCOCCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
Klucz InChI
FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)