Kluczowe dokumenty
E19804
Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
97%
Synonim(y):
Ethyl 2-oxocyclohexaneacetate
About This Item
Wzór liniowy:
(O=)C6H9CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains methyl ester
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?