Kluczowe dokumenty
DWKWGW535PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Ethanol (in English, French, Spanish), capacity 250 mL
Synonim(y):
WGW535PML
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Właściwości
label Ethanol (in English, French, Spanish)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW535PML
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Wielojęzyczne butelki 12583 są dostępne w 11 językach z ponad 6 różnymi etykietami rozpuszczalników.
Zastosowanie
Idealny do dozowania etanolu w laboratorium
Cechy i korzyści
Wielojęzyczne etykiety z rozpuszczalnikiem zawierają wszystkie nowe globalnie zharmonizowane symbole, diament NFPA, zwroty ryzyka i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje prawne
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)