DWKWGW234PVENT
Azlon Square Shoulder Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
wide-neck, low-density polyethylene bottle, orange polypropylene closure, capacity 500 mL
Synonim(y):
WGW234PVENT
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene bottle
orange polypropylene closure
wide-neck
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW234PVENT
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Idealny do dozowania rozpuszczalników i wody w laboratorium
Cechy i korzyści
Opatentowany zawór odpowietrzający Driplok zapobiegający kapaniu rozpuszczalnika
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)