Kluczowe dokumenty
DWKWGW234P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, blue polypropylene closure, capacity 250 mL
Synonim(y):
WGW234P
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiały
blue polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW234P
pojemność
250 mL
Zastosowanie
Idealny do dozowania rozpuszczalników i wody w laboratorium
Cechy i korzyści
Precyzyjna końcówka strumienia zapewniająca dokładną kontrolę
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)