Merck
DWKCPB0010P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Synonim(y):
CPB0010P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Właściwości
class B
graduated
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CPB0010P
pojemność
10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Zastosowanie
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Cechy i korzyści
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)