DWKWGF336P
Azlon Narrow Neck Sloped Shouldered Wash Bottles with jet-tip aperture
low-density polyethylene bottle, capacity 500 mL
Synonim(y):
WGF336P
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
low-density polyethylene bottle
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGF336P
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Idealny do dozowania rozpuszczalników i wody w laboratorium
Cechy i korzyści
Precyzyjna końcówka strumienia zapewniająca dokładną kontrolę
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKWGF336P-5EA |