Kluczowe dokumenty
DWKW985911
WHEATON® CryoELITE® cryovial with Loctagon Vial Skirt and label patch
round bottom polypropylene, capacity (2 mL), internal thread, sterile; γ-irradiated
Synonim(y):
W985911
About This Item
Kod UNSPSC:
41121704
Materiały
round bottom polypropylene
round bottom
transparent polypropylene tube
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
opakowanie
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W985911
Parametry
-156 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
(2 mL)
probówka śr.
(12 mm)
Opis ogólny
Fiolka kriogeniczna CryoELITE z unikalną konstrukcją produkcyjną zapewniającą większy kontakt korka z powierzchnią fiolki w celu uzyskania absolutnego uszczelnienia. Skutkuje to wyjątkową szczelnością korka, przekraczającą normy DOT średnio o 35%, dzięki czemu fiolka CryoELITE jest idealna do transportu próbek klinicznych. Zakrętki i fiolki są wykonane z pierwotnego polipropylenu o niskim wiązaniu kriogenicznym.
  • Precyzyjna fiolka kriogeniczna z okrągłym dnem pozwala na uzyskanie do 17 000 MAX RCF (xG).
  • Bezkonkurencyjne uszczelnienie zakrętki przewyższa wymagania DOT i IATA, zapewniając najwyższą ochronę próbek podczas transportu i wymagających procedur zamrażania-rozmrażania.
  • Wykonane z pierwotnego polipropylenu o niskim poziomie wiązania i jakości kriogenicznej
  • Partia certyfikowana jako wolna od RNazy/DNazy i endotoksyny, zapewniająca integralność produktu
  • Zakrętkę z gwintem wewnętrznym można łatwo zdjąć jedną ręką
  • Sterylny
  • Łatka do pisania
Informacje prawne
CryoELITE is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
Loctagon is a trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)