Key Documents
DWKBWP0250AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 250 mL
Synonim(y):
BWP0250AP
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
round amber polypropylene bottle
wide-neck
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon BWP0250AP
pojemność
250 mL
Zastosowanie
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Cechy i korzyści
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)