DWKBPM0100P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 100 mL
Synonim(y):
BPM0100P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
warunki przechowywania
room temperature
assay range
accuracy: 20 mL
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Doskonałe rozwiązanie do pomiaru i dozowania roztworów laboratoryjnych i odczynników
Cechy i korzyści
Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C i zgodność z normą ISO 7056
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKBPM0100P-10EA |