Kluczowe dokumenty
DWKBGE230P
Azlon Square Bottles
graduated, cap, Plug, translucent high-density polyethylene, capacity 250 mL
Synonim(y):
BGE230P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
pojemność:
250 mL
Materiały:
translucent high-density polyethylene
Właściwości:
cap Plug
graduated
opakowanie:
pkg of 10 ea
Materiały
translucent high-density polyethylene
Właściwości
cap Plug
graduated
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
pojemność
250 mL
Zastosowanie
Ideal for storage of liquid and powder samples
Cechy i korzyści
Space saving square design
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)