Key Documents
DWKBDA224P
Azlon Straight-sided Beakers
graduated, polypropylene, capacity 100 mL
Synonim(y):
BDA224P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene
Właściwości
graduated
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
warunki przechowywania
room temperature
pojemność
100 mL
Zastosowanie
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Cechy i korzyści
Straight sided stackable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)