Kluczowe dokumenty
DWK60940A-2
Kimble® 33 Expansion Borosilicate Glass Vial With Attached White Urea Cap And Ptfe-Faced White Rubber Liner
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
Borosilicate glass/PTFE vial
white cap (Urea Cap and PTFE-faced White Rubber Liner)
opis
8-425
opakowanie
pkg of 144 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 60940A-2
pojemność
2 mL
śr. × wys.
12 mm × 32 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fiolka ze szkła borokrzemowego 686 33 Expansion to przezroczysta fiolka z gwintem zaprojektowana do użytku laboratoryjnego, oferująca zarówno odporność termiczną, jak i chemiczną. Posiada dołączony biały korek mocznikowy, który zapewnia bezpieczne zamknięcie, zapobiegając zanieczyszczeniu i parowaniu zawartości. Fiolka jest wyłożona białą gumową wkładką z PTFE, co zwiększa jej szczelność i kompatybilność z różnymi substancjami. Takie połączenie sprawia, że jest to idealny wybór do efektywnego przechowywania próbek, odczynników i innych materiałów laboratoryjnych.
Zastosowanie
Przechowywanie i transport próbek, liofilizacja, zawierają trudne odczynniki lub płyny.
Cechy i korzyści
- Zamknięte korki z białego mocznika z wkładkami z białej gumy pokrytej PTFE
- 60940A-4 jest zgodny z metodami EPA serii 600
- Pakowane w tacki z tektury falistej z przegrodami
- Przekształcone z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I o rozszerzalności 33.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)