Kluczowe dokumenty
DWK374322
Wheaton® Hose Barb / Luer Adapter For Attaching Manifold (Fits 2 And 3Mm)
Synonim(y):
374322
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 374322
Zastosowanie
Badania, rozwój i kontrola jakości, farmaceutyka i biotechnologia, żywność i napoje, ścieki i pobieranie próbek
Cechy i korzyści
  • Adapter luer umożliwia podłączenie do urządzeń i komponentów z żeńskim złączem luer
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)