DWK293031901
Tamper-Proof Screw Caps For Wide Neck Square Bottles
neck Joints: (GL 32 H)
Synonim(y):
293031901
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
blue polypropylene screw cap
Połączenie
Joints: neck (GL 32 H)
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
293031901
Zastosowanie
Sterylny transfer cieczy między pojemnikami, pobieranie próbek cieczy do butelek z większych pojemników, zespoły portów do kolb wirnikowych i naczyń do hodowli komórkowych,
Cechy i korzyści
dla butelki napoju gazowanego GL 32
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK293031901-10EA |