Kluczowe dokumenty
DWK292282501
DURAN® silicone rubber seal
diam. × thickness (26 mm) (5 mm), GL 45 neck
Synonim(y):
292282501
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 292282501
śr. × grubość
(26 mm) (5 mm)
dopasowywanie
GL 45 neck
Opis ogólny
Nadaje się do zakrętek PBT
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)