Kluczowe dokumenty
DWK241935702
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity 1,000 mL, neck joint: ST/NS 45/40
Synonim(y):
241935702
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Połączenie
joint: ST/NS neck45/40
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241935702
pojemność kolby
1,000 mL
Opis ogólny
Szczelne zamknięcie dzięki standardowemu złączu szlifowanemu. Wypalany, bardzo trwały biały nadruk. Łatwe mieszanie dzięki stożkowemu kształtowi
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)