DWK241702406
DURAN® reaction flask with ground joint
flask capacity (100 mL), glass flask, single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
241702406
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass flask
round bottom
Połączenie
joint: ST/NS neck19/26
Właściwości
lid
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241702406
pojemność kolby
(100 mL)
Opis ogólny
Szczelne zamknięcie dzięki standardowemu szlifowanemu złączu. Geometria umożliwia bardzo równomierne nagrzewanie. Możliwość zamknięcia szklanym i plastikowym korkiem
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą DIN ISO 4797
- Wykonany ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3
- Szczelne zamknięcie dzięki standardowemu wymiennemu szlifowanemu złączu szyjkowemu
- Geometria umożliwia bardzo równomierne ogrzewanie
- Możliwość zamknięcia szklanym i plastikowym korkiem
- Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)