Kluczowe dokumenty
DWK233302303
DURAN® Pasteur pipette with long draw fine tip
capacity (2 mL), pkg of 4 packs, pack of 250 ea, non-sterile
Synonim(y):
233302303
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduation: no
opakowanie
pack of 250 ea
pkg of 4 packs
producent / nazwa handlowa
DURAN®
pojemność
(2 mL)
Opis ogólny
Szkło borokrzemianowe 5.1 jest bardziej stabilne niż szkło sodowo-wapniowe i dlatego jest niewrażliwe na gwałtowne zmiany temperatury i naprężenia chemiczne. Prawie obojętne szkło borokrzemowe minimalizuje interakcje z materiałem i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia próbki. Pipety Pasteura z krótką lub długą, cienką końcówką (150 i 230 mm). Objętość napełniania wynosi ok. 2 ml. Smoczek z naturalnej gumy można zamówić oddzielnie.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)