BR747730
BRAND® Pasteur Pipette
soda-lime glass, capacity × L ~1.5 mL × 310 mm, Un-plugged
About This Item
Kod UNSPSC:
41121509
NACRES:
NB.04
Polecane produkty
Materiały
soda-lime glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduation: no
Un-plugged
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 747730
capacity × L
~1.5 mL × 310 mm
pojemność
~1.5 mL , Withdraw
Opis ogólny
Pipeta Pasteura 1191 jest wykonana z wysokiej jakości szkła sodowo-wapniowego i spełnia normy ISO 7712, zapewniając niezawodność i precyzję w zastosowaniach laboratoryjnych. Wyposażona w długą końcówkę kapilarną pipeta umożliwia dokładne przenoszenie cieczy i manipulowanie nią. Końcówka ssąca została zaprojektowana ze zwężeniem ułatwiającym włożenie bawełnianego korka, co zwiększa użyteczność i zapobiega zanieczyszczeniom. Ta wszechstronna pipeta jest idealna do różnych zadań w mikrobiologii, chemii i innych dziedzinach nauki, co czyni ją niezbędnym narzędziem dla badaczy i techników.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)