Kluczowe dokumenty
DWK218606953
DURAN® wide mouth laboratory bottle
with cap, round glass bottle, bottle capacity (3,500 mL), non-sterile
Synonim(y):
218606953
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
round glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218606953
pojemność butelki
(3,500 mL)
dopasowywanie
GL 80 cap
GL 80 neck
Opis ogólny
Łatwy dostęp do zawartości butelki dzięki szerokiej średnicy szyjki butelki. Optymalne napełnianie i nalewanie oraz wyjątkowo łatwe czyszczenie. Z łatwością można manipulować łyżkami, szpatułkami i pęsetami. Nawet lejki o dużej objętości można bez trudu wkładać do butelek. Stabilność dzięki dużej powierzchni podstawy. Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartościWypalana, bardzo trwała biała ceramika. W komplecie z niebieską zakrętką (PP, zintegrowana uszczelka wargowa) i pierścieniem do nalewania (PP) do nalewania bez kapania i czystej, bezpiecznej pracy.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)