DWK218417305
Duran® Hplc Reservoir Bottle
conical bottom clear bottle, neck Joints: threaded (GL45), capacity 5000 mL
Synonim(y):
218417305
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
conical bottom clear bottle
Połączenie
Joints: threaded neck (GL45)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218417305
pojemność
5000 mL
Opis ogólny
Butelki ze zbiornikiem 1295 zostały specjalnie zaprojektowane do przechowywania i dostarczania faz ruchomych i rozpuszczalników do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Zbiorniki mają jedną centralną wnękę na filtr wlotowy, aby umożliwić najbardziej efektywne dostarczanie fazy ruchomej do analizatorów HPLC. Bezpieczniejsza i wygodniejsza alternatywa dla szklanych butelek z płaskim dnem, zbiorniki ze stożkowym dnem pozwalają na większy odzysk rozpuszczalnika, bez konieczności przechylania zbiornika i ryzyka rozlania rozpuszczalnika lub wprowadzenia pęcherzyków powietrza. Większe zbiorniki pozwalają na dłuższe, nieprzerwane analizy. Są one szczególnie przydatne podczas weekendowych lub długotrwałych analiz chromatograficznych, gdy może wystąpić ryzyko wyczerpania rozpuszczalników podczas pracy bez nadzoru. Zbiorniki są idealne do produkcji na dużą skalę przy użyciu chemii przepływowej.
Zastosowanie
przechowywanie i dostarczanie faz ruchomych i rozpuszczalników do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
Cechy i korzyści
W trzech większych rozmiarach, centralna wnęka może pomieścić mieszadła magnetyczne dla lepszego mieszania.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)