Merck
DWK213914478
DURAN® measuring cylinder ungraduated with hexagonal base
glass, cylinder capacity 500 mL, unstamped
Synonim(y):
213914478
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
Właściwości
lid: no
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213914478
Pojemność cylindra
500 mL
Opis ogólny
Kalibracja opiera się na wlanej objętości ("In") w temperaturze odniesienia + 20 °C. Jednolita grubość ścianki w całym zakresie pomiarowym zapobiega błędom klinowym. Wypalany, bardzo trwały biały nadruk. Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości. Tolerancja zawartości objętościowej jest zgodna z klasą dokładności B.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)